1041
4-Nitrophenol solution
Sinónimos:
4-Nitrophenol solution, p-Nitrophenol solution
About This Item
Productos recomendados
DIV
for in vitro diagnostic use
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
Oc1ccc(cc1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H5NO3/c8-6-3-1-5(2-4-6)7(9)10/h1-4,8H
Clave InChI
BTJIUGUIPKRLHP-UHFFFAOYSA-N
Otras notas
and alkaline phosphatase methods.
sustituido por
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable