Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C28H32N4O3
Número CAS:
Peso molecular:
472.58
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleproduct line
BioReagent
Quality Segment
assay
≥97.0% (HPCE)
form
powder
fluorescence
λex 562 nm; λem 579 nm in 0.1 M phosphate pH 7.4, NO
suitability
suitable for fluorescence
SMILES string
CCN(CC)c1ccc2c(Oc3cc(ccc3C24OC(=O)c5cc(N)c(N)cc45)N(CC)CC)c1
InChI
1S/C28H32N4O3/c1-5-31(6-2)17-9-11-20-25(13-17)34-26-14-18(32(7-3)8-4)10-12-21(26)28(20)22-16-24(30)23(29)15-19(22)27(33)35-28/h9-16H,5-8,29-30H2,1-4H3
InChI key
LJSMMWFTVBPRDS-UHFFFAOYSA-N
Application
Suitable as fluorescent NO-sensor.
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
H Kojima et al.
Analytical chemistry, 73(9), 1967-1973 (2001-05-17)
Diaminofluoresceins are widely used for detection and imaging of nitric oxide (NO), but for biological applications, they have the disadvantages that the fluorescence of the fluorescein chromophore is pH-sensitive and overlaps the autofluorescence of cells. We have developed a membrane-permeable
H. Kojima et al.
Tetrahedron Letters, 41, 69-69 (2000)
Número de artículo de comercio global
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 146080-25G | 04061833416549 |