Merck
08486
5-Pyridoxolactone
≥98.5% (HPLC and enzymatic)
Sinónimos:
3-Carboxy-4-(hydroxymethyl)-5-hydroxy-6-methylpyridine lactone, 5-Pyridoxic acid γ-lactone, 7-Hydroxy-6-methylfuro[3,4-c]pyridin-3(1H)-one, NSC 15983, NSC 41813
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C8H7NO3
Número CAS:
Peso molecular:
165.15
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.79
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Nombre del producto
5-Pyridoxolactone, ≥98.5% (HPLC and enzymatic)
InChI
1S/C8H7NO3/c1-4-7(10)6-3-12-8(11)5(6)2-9-4/h2,10H,3H2,1H3
InChI key
PPAXBSPBIWBREI-UHFFFAOYSA-N
assay
≥98.5% (HPLC and enzymatic)
98.5-101.5% (T)
form
powder
technique(s)
HPLC: suitable
color
white to light yellow
storage temp.
−20°C
Biochem/physiol Actions
5-Pyridoxolactone is a normal human metabolite of vitamin B6 metabolism.
General description
5-pyridoxolactone is a metabolite of vitamin B6.
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Vitamins (2013)
Determination of 5-pyridoxic acid, 5-pyridoxic acid lactone, and other vitamin B6 compounds by cation-exchange high-performance liquid chromatography.
J D Mahuren et al.
Methods in enzymology, 280, 22-29 (1997-01-01)
Identification of 5-pyridoxic acid and 5-pyridoxic acid lactone as metabolites of vitamin B6 in humans.
Mahuren, J. D., et al.
The Journal of Nutritional Biochemistry, 2, 449-453 (1991)
Junichi Funami et al.
Biochimica et biophysica acta, 1753(2), 234-239 (2005-10-18)
4-Pyridoxolactonase is involved in the degradation pathway for pyridoxine, a free form of vitamin B6. The gene (mlr6805) encoding the putative 4-pyridoxolactonase of nitrogen fixing symbiotic microorganism Mesorhizobium loti MAFF303099 has been identified based on the genome database. The gene
Y J Jong et al.
The Journal of biological chemistry, 261(32), 15112-15114 (1986-11-15)
4-Pyridoxolactone and 5-pyridoxolactone, formed by dehydrogenation of pyridoxal or isopyridoxal during the bacterial degradation of vitamin B6 by Pseudomonas MA-1 and Arthrobacter Cr-7, respectively, are hydrolyzed to the corresponding acids by distinct inducible lactonases which were purified to homogeneity. 4-Pyridoxolactonase