Cambiar Vistas
| A ustedes/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|
5 mg | Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad | 539,00 € |
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C24H19NO6
Número CAS:
Peso molecular:
417.41
UNSPSC Code:
12352111
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.32
MDL number:
539,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleproduct line
BioReagent
Quality Segment
assay
≥97.0% (HPCE)
fluorescence
λex 458 nm; λem 520 nm in methanol
suitability
suitable for fluorescence
storage temp.
2-8°C
InChI
1S/C24H19NO6/c1-25(2)24(29)17-6-4-3-5-16(17)23-18-9-7-14(26)11-20(18)31-21-12-15(8-10-19(21)23)30-13-22(27)28/h3-12H,13H2,1-2H3,(H,27,28)
InChI key
IBIKQEXCWKEQLF-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| suitability suitable for fluorescence | suitability - | suitability - | suitability suitable for fluorescence |
| fluorescence λex 458 nm; λem 520 nm in methanol | fluorescence - | fluorescence - | fluorescence - |
| assay ≥97.0% (HPCE) | assay - | assay ≥95% | assay - |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level 200 |
| product line BioReagent | product line - | product line - | product line - |
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?