Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C17H23N5O6 · xC2HF3O2
Número CAS:
Peso molecular:
393.39 (free base basis)
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352202
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleQuality Segment
assay
≥90% (HPLC)
storage temp.
−20°C
SMILES string
OC(=O)C(F)(F)F.C[C@@H](O)[C@H](NC(=O)CNC(=O)[C@H](CC(N)=O)NC(=O)c1ccccc1)C(N)=O
InChI
1S/C17H23N5O6.C2HF3O2/c1-9(23)14(15(19)26)22-13(25)8-20-17(28)11(7-12(18)24)21-16(27)10-5-3-2-4-6-10;3-2(4,5)1(6)7/h2-6,9,11,14,23H,7-8H2,1H3,(H2,18,24)(H2,19,26)(H,20,28)(H,21,27)(H,22,25);(H,6,7)/t9-,11+,14+;/m1./s1
InChI key
FAAYXOTZFOVHSZ-YPMBYOOKSA-N
Application
Enzyme substrate for testing N-glycosylation.
Nα-Benzoyl-Asn-Gly-Thr amides can function as acceptor peptides for oligosaccharyltransferases and have been used to study their activity.
Nα-Benzoyl-Asn-Gly-Thr amides can function as acceptor peptides for oligosaccharyltransferases and have been used to study their activity.
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?