Merck
05803
Sigma-Aldrich
N-(2-Aminoethyl)rhodamine 6G-amide bis(trifluoroacetate)
≥95.0% (HPCE)
Sinónimos:
Rhodamine 6G-N-(2-aminoethyl)amide bis(trifluoroacetate)
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C28H32N4O2·C4H2F6O4
Número de CAS:
Peso molecular:
684.63
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.32
Análisis
≥95.0% (HPCE)
formulario
powder
fluorescencia
λex 528 nm; λem 553 nm in 0.1 M phosphate pH 3.0
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
OC(=O)C(F)(F)F.OC(=O)C(F)(F)F.CCNc1cc2OC3=CC(=N\CC)\C(C)=CC3=C(c2cc1C)c4ccccc4C(=O)NCCN
InChI
1S/C28H32N4O2.2C2HF3O2/c1-5-30-23-15-25-21(13-17(23)3)27(19-9-7-8-10-20(19)28(33)32-12-11-29)22-14-18(4)24(31-6-2)16-26(22)34-25;2*3-2(4,5)1(6)7/h7-10,13-16,30H,5-6,11-12,29H2,1-4H3,(H,32,33);2*(H,6,7)/b31-24-;;
Clave InChI
GBBDSCJKOGANEP-MDRFVTBBSA-N
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable