05801
D-Galactose 6-Sulfat sodium salt
≥98.0% (TLC)
Sinónimos:
Gal-6S
About This Item
Productos recomendados
Análisis
≥98.0% (TLC)
solubilidad
water: soluble
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
[Na+].OC1O[C@H](COS([O-])(=O)=O)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C6H12O9S.Na/c7-3-2(1-14-16(11,12)13)15-6(10)5(9)4(3)8;/h2-10H,1H2,(H,11,12,13);/q;+1/p-1/t2-,3+,4+,5-,6?;/m1./s1
Clave InChI
MKFZWUBBFWXXKZ-HLTNBIPTSA-M
Aplicación
Envase
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable