05717
1,2-Dioctadecanoyl-sn-glycero-3-phospho-rac-(1-glycerol) ammonium salt
≥98.0% (TLC)
Sinónimos:
1,2-Dioctadecanoyl-sn-glycero-3-phospho-(1′-rac-glycerol) ammonium salt, 1,2-Distearoyl-sn-glycero-3-phosphoglycerol ammonium salt, L-α-Phosphatidyl-DL-glycerol, distearoyl ammonium salt, DSPG-NH4, PG(18:0/18:0)
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
synthetic
Análisis
≥98.0% (TLC)
formulario
powder
grupo funcional
ester
tipo de lípido
phosphoglycerides
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
N.CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC[C@H](COP(O)(=O)OCC(O)CO)OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C42H83O10P.H3N/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-41(45)49-37-40(38-51-53(47,48)50-36-39(44)35-43)52-42(46)34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2;/h39-40,43-44H,3-38H2,1-2H3,(H,47,48);1H3/t39?,40-;/m1./s1
Clave InChI
PJOUKPGQSVEHLZ-QTOMIGAPSA-N
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable