Saltar a
027-05
Neuron Coating Solution (5 ML)
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
5 mL
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
20,80 €
Acerca de este artículo
NACRES:
NA.75
UNSPSC Code:
12352207
20,80 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
form
liquid
Quality Segment
manufacturer/tradename
Cell Applications, Inc
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
Application
Thaw Neuron Coating Solution at room temperature. Pipette a sufficient amount of the Neuron Coating Solution to culture ware to cover the entire culture surface. Incubate the culture ware at 37oC for at least one hour or overnight.
Aspirate the Neuron Coating Solution from the culture ware. Rinse the culture surface twice with sterile PBS prior to use to remove unbound Neuron Coating Solution.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
029-05125-50122-20
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
solution
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
manufacturer/tradename
Cell Applications, Inc
manufacturer/tradename
Cell Applications, Inc
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Repr. 1B
Clase de almacenamiento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
wgk
WGK 1
Listados normativos
Los listados normativos se proporcionan para los productos químicos principalmente. Para los productos no químicos sólo se puede proporcionar información limitada. Si no hay ninguna entrada, significa que ninguno de los componentes está en la lista. Es obligación del usuario garantizar el uso seguro y legal del producto.
10043-35-3
CAS No.
10043-35-3
CAS No.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)