00561
Acetona
for luminescence, ≥99.5% (GC)
About This Item
Productos recomendados
grado
for luminescence
densidad de vapor
2 (vs air)
presión de vapor
184 mmHg ( 20 °C)
Ensayo
≥99.5% (GC)
lim. expl.
13.2 %
color
clear colorless
índice de refracción
n20/D 1.359 (lit.)
n20/D 1.359
bp
56 °C/760 mmHg (lit.)
mp
−94 °C (lit.)
densidad
0.791 g/mL at 25 °C (lit.)
λ
1 cm path, H2O reference
Absorción UV
λ: 335 nm Amax: ≤0.30
λ: 340 nm Amax: ≤0.08
λ: 350 nm Amax: ≤0.003
idoneidad
in accordance for luminescence
cadena SMILES
CC(C)=O
InChI
1S/C3H6O/c1-3(2)4/h1-2H3
Clave InChI
CSCPPACGZOOCGX-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
1.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
-17.0 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)