Saltar a
00409
Iris 7-WS carboxylic acid
Sinónimos:
2-{2-{2-[4-(4-Carboxybutyrylamino)phenoxy]-3-{2-[1-(hex-5-ynyl)-1,3-dihydro-3,3-dimethyl-5-sulfoindol-2-ylidene]ethylidene}cyclohex-1-enyl}vinyl}-1-(hex-5-ynyl)-3,3-dimethyl-3H-indolium-5-sulfonate monopotassium salt
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C53H58KN3O10S2
Número CAS:
Peso molecular:
1000.27
UNSPSC Code:
41116105
PubChem Substance ID:
MDL number:
fluorescence
λex 777 nm; λem 796 nm in 0.1 M phosphate pH 7.0
storage temp.
−20°C
SMILES string
[K+].CC1(C)/C(=C\C=C2/CCCC(\C=C\C3=[N+](CCCCC#C)c4ccc(cc4C3(C)C)S([O-])(=O)=O)=C2Oc5ccc(NC(=O)CCCC(O)=O)cc5)N(CCCCC#C)c6ccc(cc16)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C53H59N3O10S2.K/c1-7-9-11-13-33-55-45-29-27-41(67(60,61)62)35-43(45)52(3,4)47(55)31-21-37-17-15-18-38(51(37)66-40-25-23-39(24-26-40)54-49(57)19-16-20-50(58)59)22-32-48-53(5,6)44-36-42(68(63,64)65)28-30-46(44)56(48)34-14-12-10-8-2;/h1-2,21-32,35-36H,9-20,33-34H2,3-6H3,(H3-,54,57,58,59,60,61,62,63,64,65);/q;+1/p-1
InChI key
YQXFZXZEZDXDBU-UHFFFAOYSA-M
Biochem/physiol Actions
The dye can be activated at the carboxy group for coupling purposes.
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
No data available
flash_point_c
No data available
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)