Merck
215198
Sigma-Aldrich
Sulfur
reagent grade, powder, purified by refining, -100 mesh particle size
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
S
Número de CAS:
Peso molecular:
32.07
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12141912
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.55
grado
reagent grade
densidad de vapor
8.9 (vs air)
presión de vapor
1 mmHg ( 183.8 °C)
10 mmHg ( 246 °C)
formulario
powder
temp. de autoignición
450 °F
purificado por
refining
resistividad
2E23 μΩ-cm, 20°C
tamaño de partícula
-100 mesh
bp
444.7 °C (lit.)
mp
112.8 °C (rhombic) (lit.)
117-120 °C (lit.)
119.0 °C (monoclinic) (lit.)
cadena SMILES
[S]
InChI
1S/S
Clave InChI
NINIDFKCEFEMDL-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
  • Method comparison of HPLC-ninhydrin-photometry and UHPLC-PITC-tandem mass spectrometry for serum amino acid analyses in patients with complex congenital heart disease and controls.: This study compares two analytical methods, HPLC-ninhydrin-photometry and UHPLC-PITC-tandem mass spectrometry, for analyzing serum amino acids. It highlights the advantages of using Ion exchanger III in achieving accurate and reliable measurements in complex medical cases (Michel et al., 2020).
  • Coupling non-denaturing chromatography to mass spectrometry for the characterization of monoclonal antibodies and related products.: The study showcases the integration of non-denaturing chromatography with mass spectrometry, utilizing Ion exchanger III to maintain protein integrity and achieve high-resolution characterization of monoclonal antibodies (Farsang et al., 2020).
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Visite la Librería de documentos
Electron microscopy study of CVT grown Fe-sulphides.
Zavasnik J and Recnik A.
Journal of Crystal Growth, 367, 18-23 (2013)
Eagleson M.
Concise Encyclopedia Chemistry, 124-124 (1994)
Eagleson M.
Concise Encyclopedia Chemistry, 93-93 (1994)
Eagleson M.
Concise Encyclopedia Chemistry, 199-199 (1994)