Saltar a
200085
Mercury(II) bromide
ACS reagent
Sinónimos:
Mercuric bromide
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
100 g
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
269,00 €
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
HgBr2
Número CAS:
Peso molecular:
360.40
NACRES:
NB.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352302
EC Number:
232-169-3
MDL number:
Grade:
ACS reagent
Form:
powder
269,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicita un pedido personalizado
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
grade
ACS reagent
Quality Segment
vapor pressure
1 mmHg ( 136.5 °C)
form
powder
reaction suitability
reagent type: catalyst
core: mercury
impurities
≤0.05% insol. CH3OH
reduction residue
≤0.02%
color
white to very faintly yellow
bp
322 °C (lit.)
mp
236 °C (lit.)
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.25%
SMILES string
Br[Hg]Br
InChI
1S/2BrH.Hg/h2*1H;/q;;+2/p-2
InChI key
NGYIMTKLQULBOO-UHFFFAOYSA-L
General description
Mercury(II) bromide (HgBr2) affords 1:1 adducts on reaction with N,N,N′,N′- tetramethyl-o-phenylenediamine. Single-crystal X-ray diffraction studies of these adducts have been reported. It forms complexes by reacting with 3,12-dimethylbenzo[a]quinoxalino[2,3-c]phenazine ligand.
Application
Mercury(II) bromide (HgBr2) may be used in the preparation of mononuclear [Hg(L1)Br2] and 1D polymer [Hg2(L2)Br4]n [L1 = (N,N-diethyl,N′-(pyridin-2-yl)formylidene)ethane-1,2-diamine and L2 = (N,N-diethyl,N′-(pyridin-2-yl)benzylidene)ethane-1,2-diamine]. It may also be used as a promoter in the glycoslyation reaction of alcohols.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
833531761091.04421
form
powder
form
powder or crystals
form
powder
form
solid
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
300
grade
ACS reagent
grade
ACS reagent, puriss. p.a.
grade
ACS reagent
grade
ACS reagent
impurities
≤0.05% insol. CH3OH
impurities
-
impurities
≤0.01% insolubles
impurities
≤0.05% Insoluble matter (in methanol)
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.25%
anion traces
chloride (Cl-): ≤2000 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.005%, nitrate (NO3-): ≤0.005%, sulfate (SO42-): ≤0.005%
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.25%
vapor pressure
1 mmHg ( 136.5 °C)
vapor pressure
1 mmHg ( 136.5 °C)
vapor pressure
-
vapor pressure
3.0 hPa ( 150 °C)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Mercury(II) bromide
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Clase de almacenamiento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Listados normativos
Los listados normativos se proporcionan para los productos químicos principalmente. Para los productos no químicos sólo se puede proporcionar información limitada. Si no hay ninguna entrada, significa que ninguno de los componentes está en la lista. Es obligación del usuario garantizar el uso seguro y legal del producto.
7789-47-1
CAS No.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)