Z802778
Hellma® fluorescence cuvettes, Micro
High Performance Quartz Glass, spectral range 200-2500 nm, pathlength 10x2 mm, chamber volume 400 μL
About This Item
Productos recomendados
Materiales
Suprasil® quartz
descripción
4 windows
fabricante / nombre comercial
Hellma 115F-QS
Parámetros
200-2500 nm spectral range
Al × An × P
40 mm × 12.5 mm × 12.5 mm
cámara volumen
400 μL
longitud de la trayectoria
10x2 mm
Categorías relacionadas
Descripción general
with PTFE stopper
Envase
Sold as packages containing a single cell (1EA = 1 cell)
Información legal
Hellma is a registered trademark of Hellma GmbH
Suprasil is a registered trademark of HERAEUS QUARZGLAS GMBH & CO.
Producto relacionado
Referencia del producto
Descripción
Precios
Choose from one of the most recent versions:
Certificados de análisis (COA)
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact Atención al cliente