Saltar a
Z3000000
Zopiclone
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinónimos:
4-Methyl-1-piperazinecarboxylic acid 6-(5-chloro-2-pyridinyl)-6,7-dihydro-7-oxo-5H-pyrrolo[3,4-b]pyrazin-5-yl ester, Imovane
para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
40 mg
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
131,00 €
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C17H17ClN6O3
Número CAS:
Peso molecular:
388.81
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116107
MDL number:
131,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicita un pedido personalizado
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
grade
pharmaceutical primary standard
API family
zopiclone
manufacturer/tradename
EDQM
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CN1CCN(CC1)C(=O)OC2N(C(=O)c3nccnc23)c4ccc(Cl)cn4
InChI
1S/C17H17ClN6O3/c1-22-6-8-23(9-7-22)17(26)27-16-14-13(19-4-5-20-14)15(25)24(16)12-3-2-11(18)10-21-12/h2-5,10,16H,6-9H2,1H3
InChI key
GBBSUAFBMRNDJC-UHFFFAOYSA-N
General description
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Zopiclone EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
Packaging
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
Other Notes
Sales restrictions may apply.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Zopiclone
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Repr. 2 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)