Y0002014
Rotigotine impurity B
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinónimos:
(6S)-6-(Propylamino)-5,6,7,8-tetrahydronaphthalen-1-ol
About This Item
Productos recomendados
grado
pharmaceutical primary standard
familia API
rotigotine
fabricante / nombre comercial
EDQM
formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
InChI
1S/C13H19NO/c1-2-8-14-11-6-7-12-10(9-11)4-3-5-13(12)15/h3-5,11,14-15H,2,6-9H2,1H3/t11-/m0/s1
Clave InChI
VCYPZWCFSAHTQT-NSHDSACASA-N
Descripción general
Aplicación
Envase
Otras notas
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificados de análisis (COA)
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact Atención al cliente