Y0002008
Sulfobutylbetadex impurity C
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinónimos:
Sodium 1-butanesulfonate, 1-Butanesulfonic acid sodium salt
About This Item
Productos recomendados
grado
pharmaceutical primary standard
familia API
betadex
fabricante / nombre comercial
EDQM
mp
>300 °C (lit.)
formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
[Na+].CCCCS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C4H10O3S.Na/c1-2-3-4-8(5,6)7;/h2-4H2,1H3,(H,5,6,7);/q;+1/p-1
Clave InChI
XQCHMGAOAWZUPI-UHFFFAOYSA-M
Descripción general
Aplicación
Envase
Otras notas
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificados de análisis (COA)
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact Atención al cliente