Y0001820
Methacrylic acid - methylmethacrylate copolymer (1:1)
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinónimos:
Poly(methyl methacrylate-co-methacrylic acid), Poly(methacrylic acid-co-methyl methacrylate)
About This Item
Productos recomendados
grado
pharmaceutical primary standard
familia API
methacrylic acid copolymers, copolymers
fabricante / nombre comercial
EDQM
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
O(C)C(=O)C(=C)C.OC(=O)C(=C)C
InChI
1S/C5H8O2.C4H6O2/c1-4(2)5(6)7-3;1-3(2)4(5)6/h1H2,2-3H3;1H2,2H3,(H,5,6)
Clave InChI
IWVKTOUOPHGZRX-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicación
Envase
Otras notas
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)