Y0001633
Ethyl cellulose
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
About This Item
Productos recomendados
grado
pharmaceutical primary standard
familia API
ethyl cellulose
temp. de autoignición
698 °F
fabricante / nombre comercial
EDQM
índice de refracción
n20/D 1.47 (lit.)
densidad
1.14 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
Descripción general
Aplicación
Envase
Otras notas
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificados de análisis (COA)
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact Atención al cliente