Y0001339
Oseltamivir impurity B
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinónimos:
Ethyl (1R,2R,3S,4R,5S)-4-acetamido-5-amino-2-azido-3- (1-ethylpropoxy)cyclohexanecarboxylate
About This Item
grado
pharmaceutical primary standard
familia API
oseltamivir
fabricante / nombre comercial
EDQM
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
Descripción general
Aplicación
Envase
Otras notas
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificados de análisis (COA)
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact Atención al cliente