Y0001293
Iodixanol impurity H
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinónimos:
5-[Acetyl-[3-[acetyl[3-[[3-[3-[acetyl[3,5-bis-[(2,3-dihydroxypropyl)-carbamoyl]-2,4,6-triiodphenyl]-amino]-2-hydroxypropoxy]-2-hydroxypropyl]-carbamoyl]-5-[(2,3-dihydroxypropyl)-carbamoyl]-2,4,6-triiodphenyl]-amino]-2-hydroxypropyl]-amino]-N,N′-bis-(2,3-dihydroxypropyl)-2,4,6-triiodobenzol-1,3-dicarboxamide
About This Item
Productos recomendados
grado
pharmaceutical primary standard
familia API
iodixanol
fabricante / nombre comercial
EDQM
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
Descripción general
Aplicación
Envase
Otras notas
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)