Y0001247
Tropicamide impurity C
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinónimos:
Tropic acid, 2-Phenylhydracrylic acid, 3-Hydroxy-2-phenylpropionic acid
About This Item
Productos recomendados
grado
pharmaceutical primary standard
familia API
tropicamide
fabricante / nombre comercial
EDQM
mp
116-118 °C (lit.)
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
OCC(C(O)=O)c1ccccc1
InChI
1S/C9H10O3/c10-6-8(9(11)12)7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8,10H,6H2,(H,11,12)
Clave InChI
JACRWUWPXAESPB-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicación
Envase
Otras notas
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificados de análisis (COA)
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact Atención al cliente