Y0000321
Clarithromycin for peak identification
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinónimos:
Clarithromycin
About This Item
Productos recomendados
grado
pharmaceutical primary standard
familia API
clarithromycin
fabricante / nombre comercial
EDQM
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
formato
neat
cadena SMILES
O[C@@H]([C@@](O)(C)[C@@H](CC)OC([C@H](C)[C@H]1O[C@@H]2O[C@@H](C)[C@H](O)[C@](C)(OC)C2)=O)[C@@H](C)C([C@H](C)C[C@@](C)(OC)[C@H](O[C@@H]3O[C@H](C)C[C@H](N(C)C)[C@H]3O)[C@H]1C)=O
InChI
1S/C38H69NO13/c1-15-26-38(10,45)31(42)21(4)28(40)19(2)17-37(9,47-14)33(52-35-29(41)25(39(11)12)16-20(3)48-35)22(5)30(23(6)34(44)50-26)51-27-18-36(8,46-13)32(43)24(7)49-27/h19-27,29-33,35,41-43,45H,15-18H2,1-14H3/t19-,20-,21+,22+,23-,24+,25+,26-,27+,29-,30+,31-,32+,33-,35+,36-,37-,38-/m1/s1
Clave InChI
AGOYDEPGAOXOCK-KCBOHYOISA-N
Descripción general
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Envase
Otras notas
Producto relacionado
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificados de análisis (COA)
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact Atención al cliente