Y0000245
Ketobemidone impurity C
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinónimos:
1-[4-(3-Hydroxyphenyl)piperidin-4-yl]propan-1-one
About This Item
Productos recomendados
grado
pharmaceutical primary standard
familia API
ketobemidone
fabricante / nombre comercial
EDQM
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
N1CCC(CC1)(c2cc(ccc2)O)C(=O)CC
InChI
1S/C14H19NO2/c1-2-13(17)14(6-8-15-9-7-14)11-4-3-5-12(16)10-11/h3-5,10,15-16H,2,6-9H2,1H3
Clave InChI
BJTDPLRIKDSWIS-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
Envase
Otras notas
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)