Y0000200
Bromhexine impurity C
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinónimos:
2-Amino-N-cyclohexyl-N-methylbenzylamine, N-(2-Aminobenzyl)-N-methylcyclohexanamine
About This Item
Productos recomendados
mp
44-47 °C (lit.)
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
cadena SMILES
CN(Cc1ccccc1N)C2CCCCC2
InChI
1S/C14H22N2/c1-16(13-8-3-2-4-9-13)11-12-7-5-6-10-14(12)15/h5-7,10,13H,2-4,8-9,11,15H2,1H3
Clave InChI
MTVBBLNLYSYKCQ-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Envase
Otras notas
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)