Y0000110
Adipic acid
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinónimos:
Hexanedioic acid
About This Item
Productos recomendados
grado
pharmaceutical primary standard
Agency
EP Reference Standard
densidad de vapor
5 (vs air)
presión de vapor
1 mmHg ( 159.5 °C)
familia API
adipic acid
temp. de autoignición
788 °F
fabricante / nombre comercial
EDQM
bp
265 °C/100 mmHg (lit.)
mp
151-154 °C (lit.)
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
OC(=O)CCCCC(O)=O
InChI
1S/C6H10O4/c7-5(8)3-1-2-4-6(9)10/h1-4H2,(H,7,8)(H,9,10)
Clave InChI
WNLRTRBMVRJNCN-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicación
Envase
Otras notas
Producto relacionado
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
384.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
196 °C - closed cup
Choose from one of the most recent versions:
Certificados de análisis (COA)
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact Atención al cliente