Seleccione un Tamaño
| A ustedes/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|
1.5 mL | Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad | 51,60 € |
Acerca de este artículo
51,60 €
grade
certified reference material
CofA
current certificate can be downloaded
packaging
pkg of 1.5 mL
manufacturer/tradename
RTC UST-127
concentration
2000 μg/mL in dichloromethane: carbon disulfide (50:50)
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
environmental
petroleum
format
matrix material
storage temp.
2-30°C
General description
Application
Other Notes
1 of 1
Este artículo | ||
|---|---|---|
| technique(s) HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable | technique(s) HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable | technique(s) HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable |
| format matrix material | format matrix material | format matrix material |
| Quality Level 100, 300 | Quality Level 100, 300 | Quality Level 300 |
| grade certified reference material | grade certified reference material | grade certified reference material |
| storage temp. 2-30°C | storage temp. 2-30°C | storage temp. 2-30°C |
| manufacturer/tradename RTC UST-127 | manufacturer/tradename RTC UST-157 | manufacturer/tradename RTC CRM355-100 |
Analito
- Decane
- Docosane
- Dodecane
- Dotriacontane
- Eicosane
- Hexacosane
- Hexadecane
- Hexatriacontane
- Octacosane
- Octadecane
- Octane
- Octatriacontane
- Tetracontane
- Tetracosane
- Tetradecane
- Tetratriacontane
- Triacontane
signalword
Danger
Hazard Classifications
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system, Peripheral nervous system,Central nervous system,Cardio-vascular system,Eyes
Clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
-22.0 °F - closed cup
flash_point_c
-30 °C - closed cup
Listados normativos
Los listados normativos se proporcionan para los productos químicos principalmente. Para los productos no químicos sólo se puede proporcionar información limitada. Si no hay ninguna entrada, significa que ninguno de los componentes está en la lista. Es obligación del usuario garantizar el uso seguro y legal del producto.
75-09-2