Documentos clave
SQC1238
Supelco
Methyl Mercury in Sediment
certified reference material
About This Item
Número CE:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
grado
certified reference material
CofA
current certificate can be downloaded
fabricante / nombre comercial
RTC SQC-1238
técnicas
AAS: suitable
ICP: suitable
Matriz
soil
aplicaciones
environmental
Formato
matrix material
temp. de almacenamiento
2-30°C
Descripción general
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Otras notas
Values of analytes vary lot to lot. Some lots may not contain all analytes..
Analito
Descripción
    Methylmercury 0 - 10.0 µg/kg
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Listados normativos
Los listados normativos se proporcionan para los productos químicos principalmente. Para los productos no químicos sólo se puede proporcionar información limitada. Si no hay ninguna entrada, significa que ninguno de los componentes está en la lista. Es obligación del usuario garantizar el uso seguro y legal del producto.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Joshua T Ackerman et al.
Environmental toxicology and chemistry, 38(10), 2178-2196 (2019-07-26)
Wetland environments provide numerous ecosystem services but also facilitate methylmercury (MeHg) production and bioaccumulation. We developed a wetland-management technique to reduce MeHg concentrations in wetland fish and water. We physically modified seasonal wetlands by constructing open- and deep-water treatment cells