SMB01375
N-Lactoylphenylalanine
≥95% (HPLC)
Sinónimos:
(S)-N-(2-Hydroxy-1-oxopropyl)-L-phenylalanine, N-Lactoyl-Phe, N-Lactoyl-phenylalanine N-Lac-Phe, N-[(2S)-2-Hydroxy-1-oxopropyl]-L-phenylalanine, Lac-Phe
About This Item
Productos recomendados
product name
N-Lactoylphenylalanine, ≥95% (HPLC)
origen biológico
synthetic
Nivel de calidad
Análisis
≥95% (HPLC)
formulario
solid
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
O=C(N[C@H](C(O)=O)CC1=CC=CC=C1)[C@@H](O)C
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)