SIAL311NZ0.5C
Microcentrifuge Tube, 0.5 mL
conical bottom, natural
About This Item
Materiales
conical bottom
natural
polypropylene
envase
pkg of 10 × 1000 ea
Altura
31.6 mm
capacidad
0.5 mL
Diámetro
7.7 mm
Descripción general
0.5 mL Microcentrifuge tubes with attached click lock lids. Available in a variety of colours.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)