S1700000
Sulfacetamide sodium
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinónimos:
Sulfacetamide sodium salt
About This Item
Productos recomendados
grado
pharmaceutical primary standard
familia API
sulfacetamide
fabricante / nombre comercial
EDQM
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
InChI
1S/C8H10N2O3S.Na/c1-6(11)10-14(12,13)8-4-2-7(9)3-5-8;/h2-5H,9H2,1H3,(H,10,11);/q;+1/p-1
Clave InChI
PQMSFAORUFMASU-UHFFFAOYSA-M
Descripción general
Aplicación
Envase
Otras notas
Producto relacionado
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificados de análisis (COA)
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact Atención al cliente