RDD039
Imidazol
for molecular biology, ≥99% (titration), free-flowing, Redi-Dri™
Sinónimos:
1,3-Diaza-2,4-ciclopentadieno, Glioxalina
About This Item
Productos recomendados
grado
for molecular biology
Nivel de calidad
presión de vapor
<1 mmHg ( 20 °C)
Línea del producto
Redi-Dri™
Ensayo
≥99% (titration)
Formulario
crystalline powder
calidad
free-flowing
pH
6.2-7.8 (25 °C)
pKa (25 °C)
6.95
bp
256 °C (lit.)
mp
88-91 °C (lit.)
aplicaciones
diagnostic assay manufacturing
actividad extraña
DNase, RNase and protease, none detected
cadena SMILES
c1c[nH]cn1
InChI
1S/C3H4N2/c1-2-5-3-4-1/h1-3H,(H,4,5)
Clave InChI
RAXXELZNTBOGNW-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
- in the lysis, wash, and elution buffer for the purification of histidine tagged proteins
- in gradient for the purification of histidine tagged proteins using nickel affinity chromatography
- as a component of homogenization buffer for the purification of phagosomal compartments from dendritic cells
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Características y beneficios
- Qualified for molecular biology applications, DNase, Rnase, and protease free
- Redi-Dri™ packaging controls moisture, eliminating clumps
- Crystalline powder remains free-flowing and much easier to use
- Safer to handle and weigh out for routine use in lab
- Less waste, loss of drying, while maintaining high quality
Otras notas
Información legal
producto comparable
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 1B - Skin Corr. 1C
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
293.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
145 °C - closed cup
Listados normativos
Los listados normativos se proporcionan para los productos químicos principalmente. Para los productos no químicos sólo se puede proporcionar información limitada. Si no hay ninguna entrada, significa que ninguno de los componentes está en la lista. Es obligación del usuario garantizar el uso seguro y legal del producto.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Artículos
Redi-Dri™ prevents hygroscopic powders, such as inorganic salts, from absorbing moisture and forming clumps, leaving the salts free-flowing every time.