QC1286
Trace Metals-ICP Sample 2
certified reference material
About This Item
Productos recomendados
grado
certified reference material
CofA
current certificate can be downloaded
envase
pkg of 20 mL
fabricante / nombre comercial
RTC QCI-050-2
concentración
in 5% HNO3
técnicas
AAS: suitable
ICP: suitable
formato
multi-component solution
temp. de almacenamiento
2-30°C
Descripción general
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
This certified reference material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO Guide 34:2009 and ISO/IEC 17025:2005. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis. Download your certificate of analysis at: http://www.sigma-aldrich.com.
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?