PHR8965
Dextroamphetamine Related Compound B
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Sinónimos:
Phenylacetone, Benzyl methyl ketone, Phenyl-2-propanone
About This Item
grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
CofA
current certificate can be downloaded
envase
pkg of 50 mg
densidad
1.003 g/mL at 20 °C (lit.)
aplicaciones
pharmaceutical
temp. de almacenamiento
-10 to -25°C
cadena SMILES
CC(=O)Cc1ccccc1
InChI
1S/C9H10O/c1-8(10)7-9-5-3-2-4-6-9/h2-6H,7H2,1H3
Clave InChI
QCCDLTOVEPVEJK-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Nota de análisis
Otras notas
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
194.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
90 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)