PHR8776
Azelastine Related Compound B
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Sinónimos:
N′-(1-Methylazepan-4-yl)benzohydrazide hydrochloride, 1-Methyl-4-(2-benzoylhydrazino)azapan hydrochloride
About This Item
grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
CofA
current certificate can be downloaded
envase
pkg of 50 mg
aplicaciones
pharmaceutical
temp. de almacenamiento
-10 to -25°C
InChI
1S/C14H21N3O.ClH/c1-17-10-5-8-13(9-11-17)15-16-14(18)12-6-3-2-4-7-12;/h2-4,6-7,13,15H,5,8-11H2,1H3,(H,16,18);1H
Clave InChI
LBMOWZCEDIZQOM-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Nota de análisis
Otras notas
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)