PHR8641
Testosterone acetate
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Sinónimos:
17β-Acetoxy-4-androsten-3-one, 17β-Hydroxy-4-androsten-3-one 17-acetate, 4-Androsten-17β-ol-3-one 17-acetate, Deposteron
About This Item
grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nivel de calidad
familia API
testosterone
envase
pkg of 100MG
aplicaciones
pharmaceutical
temp. de almacenamiento
-10 to -25°C
cadena SMILES
[H][C@@]12CCC3=CC(=O)CC[C@]3(C)[C@@]1([H])CC[C@]4(C)[C@H](CC[C@@]24[H])OC(C)=O
Descripción general
Otras notas
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Repr. 2
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)