Key Documents
PHR3689
Telmisartan Related Compound B
new
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Sinónimos:
4′-[(1,7′-Dimethyl-2′-propyl[2,5′-bi-1H-benzimidazol]-1′-yl)methyl][1,1′-biphenyl]-2-carboxylic acid, 4′-[(1,7′-Dimethyl-2′-propyl-1H,1′H-2,5′-bibenzo[d]imidazol-1′-yl)methyl]biphenyl-2-carboxylic acid
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C33H30N4O2
Número de CAS:
Peso molecular:
514.62
grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nivel de calidad
Agency
traceable to USP 1643437
familia API
telmisartan
envase
pkg of 40MG
aplicaciones
pharmaceutical
temp. de almacenamiento
2-30°C
InChI
1S/C33H30N4O2/c1-4-9-30-34-28-19-24(32-35-27-12-7-8-13-29(27)36(32)3)18-21(2)31(28)37(30)20-22-14-16-23(17-15-22)25-10-5-6-11-26(25)33(38)39/h5-8,10-19H,4,9,20H2,1-3H3,(H,38,39)
Clave InChI
COYNILPBALLLCR-UHFFFAOYSA-N
Otras notas
These secondary standards offer multi-traceability to the USP, EP and BP primary standards, where they are available.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)