PHR3617
Timolol Related Compound B
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Sinónimos:
3-(tert-Butylamino)-2-(4-morpholino-1,2,5-thiadiazol-3-yloxy)propan-1-ol, 3-(tert-Butylamino)-2-(4-morpholino-1,2,5-thiadiazol-3-yloxy)propan-1-ol, Isotimolol
About This Item
Productos recomendados
grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nivel de calidad
Agency
traceable to USP 1667315
CofA
current certificate can be downloaded
envase
pkg of 50 mg
aplicaciones
pharmaceutical
InChI
1S/C13H24N4O3S/c1-13(2,3)14-8-10(9-18)20-12-11(15-21-16-12)17-4-6-19-7-5-17/h10,14,18H,4-9H2,1-3H3
Clave InChI
MAMSPDKEMJALRZ-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
Nota de análisis
Otras notas
Producto relacionado
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificados de análisis (COA)
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.