PHR3528
Hexanoic acid
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Sinónimos:
Hexanoic Acid, Acid C6, Caproic acid
About This Item
Productos recomendados
grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nivel de calidad
densidad de vapor
4 (vs air)
presión de vapor
0.18 mmHg ( 20 °C)
CofA
current certificate can be downloaded
envase
pkg of 10 g
índice de refracción
n20/D 1.4161 (lit.)
bp
202-203 °C (lit.)
mp
−4 °C (lit.)
densidad
0.927 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
pharmaceutical
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
CCCCCC(O)=O
InChI
1S/C6H12O2/c1-2-3-4-5-6(7)8/h2-5H2,1H3,(H,7,8)
Clave InChI
FUZZWVXGSFPDMH-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
Nota de análisis
Otras notas
Productos recomendados
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
215.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
102 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)