PHR3527
D-(+)-Arabitol
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
Sinónimos:
D-(+)-Arabitol
About This Item
Productos recomendados
grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
familia API
arabitol
CofA
current certificate can be downloaded
envase
pkg of 500 mg
dulzor
0.7 × sucrose
aplicaciones
pharmaceutical
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
OC[C@@H](O)C(O)[C@H](O)CO
InChI
1S/C5H12O5/c6-1-3(8)5(10)4(9)2-7/h3-10H,1-2H2/t3-,4-/m1/s1
Clave InChI
HEBKCHPVOIAQTA-QWWZWVQMSA-N
Descripción general
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Nota de análisis
Otras notas
Nota al pie de página
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)