PHR3493
trans-1,2-Dichloroethylene
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinónimos:
trans-1,2-Dichloroethylene, trans-1,2-Dichloroethene, trans-Acetylene dichloride
About This Item
Productos recomendados
grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nivel de calidad
presión de vapor
5.16 psi ( 20 °C)
formulario
liquid
lim. expl.
12.8 %
envase
pkg of 1 mL
índice de refracción
n20/D 1.446 (lit.)
bp
48 °C (lit.)
mp
−50 °C (lit.)
densidad
1.257 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
pharmaceutical small molecule
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
Cl\C=C\Cl
InChI
1S/C2H2Cl2/c3-1-2-4/h1-2H/b2-1+
Clave InChI
KFUSEUYYWQURPO-OWOJBTEDSA-N
Aplicación
Nota de análisis
Otras notas
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Flam. Liq. 2
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
42.8 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
6 °C
Choose from one of the most recent versions:
Certificados de análisis (COA)
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.