PHR3307
Dofetilide Related Compound A
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Sinónimos:
N-{4-{2-{2-[4-(Methanesulfonamido)phenoxy]ethyl}amino}phenyl}methanesulfonamide, N-Desmethyldofetilide
About This Item
Productos recomendados
grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nivel de calidad
Agency
traceable to USP 1224948
CofA
current certificate can be downloaded
envase
pkg of 50 mg
aplicaciones
pharmaceutical
temp. de almacenamiento
2-8°C
Aplicación
Nota de análisis
Otras notas
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)