PHR3118
Propofol Related Compound C
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
Sinónimos:
2,6-Diisopropylphenyl isopropyl ether, 2-(1-Methylethoxy)-1,3-bis(1-methylethyl)benzene, Propofol isopropyl ether
About This Item
grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nivel de calidad
Agency
traceable to USP 1572558
familia API
propofol
CofA
current certificate can be downloaded
envase
pkg of 50 mg
aplicaciones
pharmaceutical
cadena SMILES
O(C(C)C)c1c(cccc1C(C)C)C(C)C
InChI
1S/C15H24O/c1-10(2)13-8-7-9-14(11(3)4)15(13)16-12(5)6/h7-12H,1-6H3
Clave InChI
APXUVWNNDMEOEC-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
Nota de análisis
Otras notas
Nota al pie de página
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)