PHR2546
Oxaliplatin Related Compound F
Sinónimos:
[SP-4-2-(1R-trans)]-(1,2-Cyclohexanediamine-κN,κN′)diiodoplatinum
About This Item
grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nivel de calidad
Agency
traceable to USP 1481260
descripción
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
familia API
oxaliplatin
envase
pkg of 50 mg
temp. de almacenamiento
2-8°C
InChI
1S/C6H12N2.2HI.Pt/c7-5-3-1-2-4-6(5)8;;;/h5-8H,1-4H2;2*1H;/q-2;;;+4/p-2
Clave InChI
KEZVWGKGXZSYRH-UHFFFAOYSA-L
Descripción general
Nota de análisis
Otras notas
Nota al pie de página
Producto relacionado
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Lact. - Muta. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1B - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
Código de clase de almacenamiento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)