PHR2068
Efavirenz Related Compound A
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinónimos:
(S)-1-(2-Amino-5-chlorophenyl)-1-(trifluoromethyl)-3-cyclopropyl-2-propyn-1-ol, (S)-2-(2-Amino-5-chlorophenyl)-4-cyclopropyl-1,1,1-trifluorobut-3-yn-2-ol
About This Item
Productos recomendados
grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nivel de calidad
Agency
traceable to USP 1234125
CofA
current certificate can be downloaded
envase
pkg of 50 mg
aplicaciones
pharmaceutical
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
FC(F)(F)[C@@](O)(c2c(ccc(c2)Cl)N)C#CC1CC1
InChI
1S/C13H11ClF3NO/c14-9-3-4-11(18)10(7-9)12(19,13(15,16)17)6-5-8-1-2-8/h3-4,7-8,19H,1-2,18H2/t12-/m0/s1
Clave InChI
KEMUGFRERPPUHB-LBPRGKRZSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
Pharmaceutical secondary standards for application in quality control, provide pharma laboratories and manufacturers with a convenient and cost-effective alternative to the preparation of in-house working standards.
Aplicación
Nota de análisis
Otras notas
Nota al pie de página
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)