PHL89762
Primin
phyproof® Reference Substance
Sinónimos:
2-Methoxy-6-pentyl-2,5-cyclohexadiene-1,4-dione
About This Item
Productos recomendados
grado
primary reference standard
Línea del producto
phyproof® Reference Substance
Análisis
≥95.0% (HPLC)
fabricante / nombre comercial
PhytoLab
aplicaciones
food and beverages
formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
InChI
1S/C12H16O3/c1-3-4-5-6-9-7-10(13)8-11(15-2)12(9)14/h7-8H,3-6H2,1-2H3
Clave InChI
WLWIMKWZMGJRBS-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Otras notas
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)