PHL80834
Convallatoxin
phyproof® Reference Substance
Sinónimos:
3β,5α,14-Trihydroxy-19-oxo-5β,20(22)-cardenolide 3-(6-deoxy-α-L-mannopyranoside), Strophanthidin α-L-rhamnopyranoside
About This Item
Productos recomendados
grado
primary reference standard
Línea del producto
phyproof® Reference Substance
Análisis
≥80.0% (HPLC)
fabricante / nombre comercial
PhytoLab
aplicaciones
food and beverages
formato
neat
cadena SMILES
C[C@@H]1O[C@@H](O[C@H]2CC[C@]3(C=O)[C@H]4CC[C@]5(C)[C@H](CC[C@]5(O)[C@@H]4CC[C@]3(O)C2)C6=CC(=O)OC6)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C29H42O10/c1-15-22(32)23(33)24(34)25(38-15)39-17-3-8-27(14-30)19-4-7-26(2)18(16-11-21(31)37-13-16)6-10-29(26,36)20(19)5-9-28(27,35)12-17/h11,14-15,17-20,22-25,32-36H,3-10,12-13H2,1-2H3/t15-,17-,18+,19-,20+,22-,23+,24+,25-,26+,27-,28-,29-/m0/s1
Clave InChI
HULMNSIAKWANQO-JQKSAQOKSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificados de análisis (COA)
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.