P2152015
Pivmecillinam impurity C
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinónimos:
(2RS,4S)-2-[[[(Hexahydro-1H-azepin-1-yl)methylene]amino]methyl]-5,5-dimethyl-4-thiazolidinecarboxylic acid (2,2-dimethyl-1-oxopropoxy)methyl ester
About This Item
Productos recomendados
grado
pharmaceutical primary standard
familia API
pivmecillinam
fabricante / nombre comercial
EDQM
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temp. de almacenamiento
−20°C
Categorías relacionadas
Descripción general
Aplicación
Envase
Otras notas
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)