Documentos
P1334
Supelco
Sigma Pseudo Narcotic Scent LSD formulation
powder
About This Item
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
formulario
powder
Nivel de calidad
formato
neat
temp. de almacenamiento
−20°C
Aplicación
Substitute for controlled substances in the training of narcotics detector dogs. Mimics the odor of LSD.
Información legal
Sigma Pseudo is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Producto relacionado
Referencia del producto
Descripción
Precios
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Choose from one of the most recent versions:
Certificados de análisis (COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.