NIST8398
Human DNA for Whole-Genome Variant Assessment (Daughter of Utah/European Ancestry) (HG-001)
NIST®SRM®
About This Item
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Productos recomendados
Formulario
liquid
fabricante / nombre comercial
NIST®
temp. de almacenamiento
−20°C
Categorías relacionadas
Descripción general
Información legal
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Producto relacionado
Referencia del producto
Descripción
Precios
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)